Tlačiť
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
MAYBRF03759DA MAYBRF03759EA
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Mw: 171,58 g/mol
Číslo MDL: MFCD00052830
Číslo CAS: 25462-85-5