Tlačiť
6-Methylnicotinamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A16039.06EA 303.89 EUR
A16039.06 A16039.03
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
Mw: 136,15 g/mol
Teplota tavenia: 195…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006342
Číslo CAS: 6960-22-1