Tlačiť
3,5-Lutidine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL555657-25GEA 0 EUR
SIAL555657-25G
3,5-Lutidine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidine-N-oxide
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123,1525 g/mol
Číslo MDL: MFCD00126839
Číslo CAS: 3718-65-8