Chcete sa opäť prihlásiť?
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₄BrCl₃O₂S₂
Teplota topenia: 67…71 °C
Číslo MDL: MFCD00051664
Číslo CAS: 166964-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g A12533.03
5 g A12533.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 67-71°
Formula weight 330.44
CAS No. 166964-36-9
Purity 97%
Boiling point 119-121°/1mm
Molecular formula C4BrCl3O2S2
MDL No. MFCD00051664
UN No. 3261
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo