Tlačiť
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11779.06EA 173.5 EUR
A11779.06 A11779.03
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HCl₂NO₄S₂
Mw: 262,09 g/mol
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067978
Číslo CAS: 58457-24-2
OSN: 3261
ADR: 8,III