Tlačiť
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15219.06EA 68.76 EUR
A15219.06 A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₅H₅NOS
Mw: 127,17 g/mol
Teplota tavenia: 178…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010425
Číslo CAS: 5813-89-8