Chcete sa opäť prihlásiť?
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₅H₆S₂
MW: 130,23
Teplota varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052382
Číslo CAS: 5780-36-9
ADR: 9,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g A11763.03
25 g A11763.14
5 g A11763.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 130.23
CAS No. 5780-36-9
Purity 97%
Refractive index 1.5960
Odour/scent Stench
Boiling point 82-84°/15mm
Molecular formula C5H6S2
MDL No. MFCD00052382
UN No. 3334
Beilstein reference 106272
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo