Tlačiť
Thiophene-2-methylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL220884-5GEA 92.08 EUR
SIAL220884-5G
Thiophene-2-methylamine, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-methylamine
Vzorec: C₅H₇NS
Mw: 113,19 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005460
Číslo CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6