Tlačiť
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H56306.03EA 50.47 EUR
H56306.03 H56306.14 H56306.06
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₂Br₂N₂S
Mw: 293,97 g/mol
Teplota tavenia: 186…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00658844
Číslo CAS: 15155-41-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III