Tlačiť
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
MAYBCC09110DA MAYBCC09110EA
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₃BrN₂S
Mw: 215,0704 g/mol
Číslo MDL: MFCD00614355
Číslo CAS: 22034-13-5