Tlačiť
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
MAYBCC09201DA ABCRCC09201.0001 MAYBCC09201CB
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Mw: 180,19 g/mol
Číslo MDL: MFCD01647555
Číslo CAS: 16405-98-4