Chcete sa opäť prihlásiť?
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68
Teplota topenia: 145…147 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068049
Číslo CAS: 73713-79-8
UN: 3261
ADR: 8,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H50377.03
5 g H50377.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 145-147°
Formula weight 234.68
CAS No. 73713-79-8
Purity 97%
Molecular formula C6H3ClN2O2S2
MDL No. MFCD00068049
UN No. 3261
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo