Tlačiť
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
MAYBCC09103DA MAYBCC09103.250
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₂S₂
Mw: 234,68 g/mol
Číslo MDL: MFCD00068049
Číslo CAS: 73713-79-8
OSN: 3261
ADR: 8,III