Tlačiť
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L12330.03EA 81.41 EUR
L12330.03 L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Vzorec: C₈H₇N₅O₂
Mw: 205,18 g/mol
Teplota tavenia: >360 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023910
Číslo CAS: 7154-34-9