Tlačiť
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972111EA 127.37 EUR
EHERC12972111
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₂
Číslo MDL: MFCD00001220
Číslo CAS: 82-28-0
EINECS: 201-408-3