Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL226521-1GEA 63.62 EUR
SIAL226521-1G
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₀O₃
Číslo MDL: MFCD00001236
Číslo CAS: 17241-59-7
EINECS: 241-274-3