Chcete sa opäť prihlásiť?
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₂H₅NO
MW: 59,07
Teplota varu: 115…117 °C
Hustota: 0,969
Teplota vzplanutia: 36 °C (96 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002124
Číslo CAS: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 50 g A10640.18
Glass bottle for solids 250 g A10640.30
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 59.07
CAS No. 107-29-9
Purity 98%
Refractive index 1.4260
Flash point 36°(96°F)
Odour/scent Characteristic
Boiling point 115-117°
Molecular formula CH3CH=NOH
MDL No. MFCD00002124
UN No. 2332
Merck reference 14,42
Beilstein reference 1209252
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo