Tlačiť
2-Bromopropane-[D₇] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL375608-5GEA 324.92 EUR
SIAL375608-5G SIAL375608-1G
2-Bromopropane-[D₇] (98% D), Sigma-Aldrich®
2-Bromopropane-[D₇]
Vzorec: C₃D₇Br
Mw: 130,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075610
Číslo CAS: 39091-63-9
OSN: 2344
ADR: 3,II