Chcete sa opäť prihlásiť?
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99% stabilised, pure
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19
Teplota varu: 170 °C (760 mmHg)
Teplota topenia: –75 °C
Hustota: 0,949 g/cm³
Teplota vzplanutia: 59 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051356
Číslo CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Authentic
Color scale max. 15 APHA
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
GC <=99.0%
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 1 l ACRO269490010
Glass bottle 2,5 l ACRO269490025
Plastic drum 10 l ACRO269490100
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.949
Flash point 59°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo