Chcete sa opäť prihlásiť?
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19
Teplota varu: 169…171 °C
Teplota topenia: –100 °C
Hustota: 0,949
Teplota vzplanutia: 59 °C (142 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051356
Číslo CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 1.000 ml B24024.AU
Glass bottle 250 ml B24024.AK
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point -100°
Formula weight 146.19
CAS No. 763-69-9
Purity 99+%
Refractive index 1.4065
Flash point 59°(142°F)
Odour/scent Ester-like
Boiling point 169-171°
Molecular formula C7H14O3
MDL No. MFCD00051356
UN No. 3272
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo