Tlačiť
Diisopropyl phthalate
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16173700EA 91.48 EUR
EHERC16173700
Diisopropyl phthalate
Diisopropyl phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
Mw: 250,2903 g/mol
Číslo MDL: MFCD00053717
Číslo CAS: 605-45-8
EINECS: 210-086-3