Tlačiť
Diisopropyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL80137-50MLEA 257.49 EUR
SIAL80137-50ML
Diisopropyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Diisopropyl phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
Mw: 250,2903 g/mol
Číslo MDL: MFCD00053717
Číslo CAS: 605-45-8
EINECS: 210-086-3