Tlačiť
Dinonyl phthalate
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16174800EA 66.39 EUR
EHERC16174800
Dinonyl phthalate
Dinonyl phthalate
Vzorec: C₂₆H₄₂O₄
Číslo MDL: MFCD00036237
Číslo CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
OSN: 3082
ADR: 9,III