Chcete sa opäť prihlásiť?
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Plasticizer
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Teplota varu: 380 °C
Teplota topenia: –25 °C
Hustota: 0,98
Teplota vzplanutia: 219 °C (426 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015292
Číslo CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 ml 41522.AE
25 ml 41522.AC
500 ml 41522.AP
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.98
Melting point -25°
Formula weight 390.56
CAS No. 117-84-0
Purity 98%
Flash point 219°(426°F)
Physical form Liquid
Boiling point 380°
Molecular formula C24H38O4
MDL No. MFCD00015292
Merck reference 14,2864
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo