Tlačiť
Di-n-octyl phthalate
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM61291.2EA 236.59 EUR
PROOCILULM61291.2
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
Mw: 390,56 g/mol
Číslo MDL: MFCD00015292
Číslo CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7