Chcete sa opäť prihlásiť?
Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Dodávateľ: Alfa Aesar
Cyclopropanation of alkenes
Vzorec: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Teplota topenia: 205 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003538
Číslo CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 0,25 g 10560.01
Glass bottle for solids 1 g 10560.03
Glass bottle for solids 5 g 10560.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 205°
Formula weight 441.99
CAS No. 15956-28-2
Purity 99.99%
Solubility Slightly soluble in ethanol
Physical form Powder
Odour/scent Odourless
Molecular formula C8H12O8Rh2
MDL No. MFCD00003538
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo