Tlačiť
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, rods
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25890.03EA 118.3 EUR
H25890.03 H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, rods
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClP
Mw: 248,688 g/mol
Teplota varu: 174…178 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038733
Číslo CAS: 36042-94-1
EINECS: 000-000-0
OSN: 1760
ADR: 8,II