Chcete sa opäť prihlásiť?
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₁₂H₈Cl₃P
MW: 289,53
Teplota varu: 184…186 °C (2,5 mmHg)
Teplota topenia: 52…53 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909564
Číslo CAS: 13685-26-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H25886.03
5 g H25886.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 52-53°
Formula weight 289.53
CAS No. 13685-26-2
Purity 97%
Boiling point 184-186°/2.5mm
Molecular formula C12H8Cl3P
MDL No. MFCD09909564
UN No. 3261
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo