Chcete sa opäť prihlásiť?
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine ≥95%, rods
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,69
Teplota varu: 180…184 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,159
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD01630844
Číslo CAS: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H25889.03
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 248.69
CAS No. 1019-71-2
Purity 95%
Boiling point 180-184°/10mm
Molecular formula C14H14ClP
MDL No. MFCD01630844
UN No. 1760
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo