Tlačiť
Ethyl-α-chlorophenylacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL565903-5GEA 85.96 EUR
SIAL565903-5G
Ethyl-α-chlorophenylacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-α-chlorophenylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Mw: 198,6461 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013675
Číslo CAS: 4773-33-5
EINECS: 225-315-2
OSN: 3265
ADR: 8,II