Tlačiť
3,6-Dichloropicolinic acid
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11690000EA 115.79 EUR
EHERC11690000
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Mw: 192,00 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078655
Číslo CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4