Chcete sa opäť prihlásiť?
Dibenzyl phthalate ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₂₂H₁₈O₄
MW: 346,39
Teplota varu: 276…278 °C (15 mmHg)
Teplota topenia: 40…42 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014437
Číslo CAS: 523-31-9
EINECS: 208-344-5
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- 25 g L04985.14
Glass bottle for solids 5 g L04985.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 40-42°
Formula weight 346.39
CAS No. 523-31-9
Purity 97%
Boiling point 276-278°/15mm
Molecular formula C22H18O4
MDL No. MFCD00014437
Beilstein reference 2338250
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo