Tlačiť
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H33566.03EA 40.31 EUR
H33566.03 H33566.14 H33566.06
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Mw: 210,23 g/mol
Teplota tavenia: 61…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060325
Číslo CAS: 10538-49-5