Tlačiť
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H34208.03EA 98.98 EUR
H34208.03 H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₅
Mw: 240,26 g/mol
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045944
Číslo CAS: 74737-05-6
EINECS: 277-978-2