Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
Nebezpečí
H31695.MDEA 53.61 EUR
H31695.MD H31695.03
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187,12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832329
Číslo CAS: 1017778-48-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III