Chcete sa opäť prihlásiť?
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Synonymá: 3-[2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acidBenzenepropanoic acid, 2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252,16 g/mol
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652497
Číslo CAS: 1240257-16-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H34201.03
250 mg H34201.MD
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo