Tlačiť
6-Fluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL686700-1GEA 216.56 EUR
SIAL686700-1G
6-Fluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125,1435 g/mol
Číslo MDL: MFCD06658252
Číslo CAS: 443-89-0