Chcete sa opäť prihlásiť?
5-Amino-2,4-difluorophenol ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11
Teplota topenia: ∼ 177 °C (dec.)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973718
Číslo CAS: 113512-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H32479.03
5 g H32479.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 177° dec.
Formula weight 145.11
Purity 98%
Molecular formula C6H5F2NO
MDL No. MFCD04973718
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo