Tlačiť
3-Vinylanisole stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL563072-5GEA 197.95 EUR
SIAL563072-5G
3-Vinylanisole stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
3-Vinylanisole
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134,18 g/mol
Číslo MDL: MFCD03427262
Číslo CAS: 626-20-0