Tlačiť
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L17278.03EA 27.89 EUR
L17278.03 L17278.06
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₉H₁₉BO₃
Mw: 186,06 g/mol
Teplota varu: 73 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,912
Teplota vzplanutia: 42 °C (107 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192241
Číslo CAS: 61676-62-8
ADR: 3,III