Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01
Teplota varu: 120 °C (228 mmHg)
Hustota: 0,966
Teplota vzplanutia: 46 °C (114 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093086
Číslo CAS: 1195-66-0
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g L19056.14
5 g ABCRAB165343.0005 Blocked
5 g L19056.06
Blocked Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 158.01
CAS No. 1195-66-0
Purity 97%
Refractive index 1.4100
Flash point 46°(114°F)
Boiling point 120°/228mm
Molecular formula C7H15BO3
MDL No. MFCD03093086
UN No. 1993
Beilstein reference 2827758
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo