Chcete sa opäť prihlásiť?
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
As a reagent for ion-pair extractions
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Hustota: 0,97
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Plastic bottle for solids 50 g 16198.18
- 250 g 16198.30
- 5 g 16198.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.97
Formula weight 259.48
CAS No. 2052-49-5
Flash point None
Physical form Liquid
Molecular formula C16H37NO
MDL No. MFCD00009425
UN No. 3267
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo