Chcete sa opäť prihlásiť?
Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
In semiconductor technology
Vzorec: AlSb
MW: 148,73
Teplota topenia: 1050 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014154
Číslo CAS: 25152-52-7
EINECS: 246-667-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g 43455.14
5 g 43455.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 1050°
Formula weight 148.73
CAS No. 25152-52-7
Purity 99.99%
Physical form 6mm & Down Pieces
Molecular formula AlSb
MDL No. MFCD00014154
UN No. 1549
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo