Barium standard solution, 100 mg/l Ba in dil. kyselině dusičné standard pro ICP-MS
Dodávateľ: CPAchem
ACSDM306.2NP.L1EA
0
EUR
ACSDM306.2NP.L1
Barium standard solution, 100 mg/l Ba in dil. kyselině dusičné standard pro ICP-MS
Standardy
Standardy kationické
Standrady - barium