Tlačiť
3-Methyl-1,4-pentadiene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL68287-5MLEA 0 EUR
SIAL68287-5ML
3-Methyl-1,4-pentadiene, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,4-pentadiene
Vzorec: C₆H₁₀
Číslo MDL: MFCD00008634
Číslo CAS: 1115-08-8
EINECS: 214-221-7