Tlačiť
trans-1,3-Pentadiene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL111805-5GEA 549.69 EUR
SIAL111805-5G SIAL111805-1G
trans-1,3-Pentadiene, Sigma-Aldrich®
trans-1,3-Pentadiene
Vzorec: C₅H₈
Číslo MDL: MFCD00009295
Číslo CAS: 2004-70-8
EINECS: 217-909-5