Chcete sa opäť prihlásiť?
3,3-Dimethylpiperidine ≥95%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Teplota varu: 134…136 °C
Hustota: 0,81
Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005995
Číslo CAS: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H25753.03
250 mg H25753.MD
5 g H25753.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 113.20
CAS No. 1193-12-0
Purity 95%
Refractive index 1.4475
Flash point 26°(79°F)
Odour/scent Amine-like
Boiling point 134-136°
Molecular formula C7H15N
MDL No. MFCD00005995
UN No. 2733
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo