Chcete sa opäť prihlásiť?
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers) predominantly cis ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Used as a base for the isolation of naturally-occurring carboxylic acids as their crystalline salts
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Teplota varu: 126…129 °C
Teplota topenia: < –20 °C
Hustota: 0,832
Teplota vzplanutia: 11 °C (51 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066304
Číslo CAS: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
50 g B24524.18
5 g B24524.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point <-20°
Formula weight 113.20
CAS No. 504-03-0
Purity 99%
Refractive index 1.4400
Flash point 11°(51°F)
Boiling point 126-129°
Molecular formula C7H15N
MDL No. MFCD00066304
UN No. 2733
Beilstein reference 79827
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo