Chcete sa opäť prihlásiť?
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11
Teplota varu: 204…207 °C
Teplota topenia: 13 °C
Hustota: 1,018
Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005245
Číslo CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g A18083.03
5 g A18083.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 13°
Formula weight 82.11
CAS No. 7554-65-6
Purity 97+%
Refractive index 1.4945
Flash point 96°(204°F)
Boiling point 204-207°
Molecular formula C4H6N2
MDL No. MFCD00005245
Merck reference 14,4216
Beilstein reference 105204
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo