Chcete sa opäť prihlásiť?
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16
Teplota topenia: ∼ 240 °C (dec.)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004262
Číslo CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g L07190.14
5 g L07190.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 240° dec.
Formula weight 167.16
CAS No. 22818-40-2
Purity 98+%
Molecular formula C8H9NO3
MDL No. MFCD00004262
Optical rotation -156° (c=1 in 1N HCl)
Beilstein reference 2210998
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo